Tripropargylamine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53459.06
H53459.14
H53459.03
H53459.06EA
1510
PLN
H53459.06
H53459.14
H53459.03
Tripropargylamine 97%
Tripropargylamine
Purity: 97%
CAS No.: 6921-29-5
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 57°(135°F)
Refractive Index: 1.484
Boiling Point: 79-85°/11mm
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00008577
Formuła:
C₉H₉N Temp. Wrzenia: 79…85 °C (11 mmHg) Gęstość: 0,927 Temp. Zapłonu: 57 °C (135 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008577 Numer CAS: 6921-29-5 Numer WE (dawny EINECS): 230-038-5 ADR: 3,III |