4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53455.03
H53455.06
H53455.03EA
1070
PLN
H53455.03
H53455.06
4-Ethynylpyridine hydrochloride 97%
4-Ethynylpyridine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 352530-29-1
Molecular Formula: C7H5N.HCl
Formula Weight: 139.58
Melting Point: ca 150° dec.
MDL No.: MFCD03093912
Formuła:
C₇H₆ClN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093912 Numer CAS: 352530-29-1 |