1,1-Dimethylpropargylamine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylbut-3-yn-2-amine
H53448.06
H53448.14
H53448.06EA
548
PLN
H53448.06
H53448.14
1,1-Dimethylpropargylamine 95%
1,1-Dimethylpropargylamine
Purity: 95%
CAS No.: 2978-58-7
Molecular Formula: C5H9N
Formula Weight: 83.13
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4237
Boiling Point: 79-80°
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008052
Formuła:
C₅H₉N MW: 83.134 g/mol Temp. Wrzenia: 79…80 °C Gęstość: 0.79 Temp. Zapłonu: 2 °C (36 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008052 Numer CAS: 2978-58-7 Numer WE (dawny EINECS): 221-029-7 ADR: 3 II |