Propargyl benzoate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H53444.06
H53444.14
H53444.06EA
397
PLN
H53444.06
H53444.14
Propargyl benzoate 98%
Propargyl benzoate
Purity: 98%
CAS No.: 6750-04-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 225-226°
MDL No.: MFCD00996341
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 225…226 °C Gęstość: 1,106 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00996341 Numer CAS: 6750-04-5 |