1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53435.06
H53435.14
H53435.06EA
649
PLN
H53435.06
H53435.14
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-1-[4-(1-piperidinyl)phenyl]-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 214746-69-7
Molecular Formula: C20H21NO
Formula Weight: 291.39
Melting Point: 142-144°
MDL No.: MFCD17677347
Formuła:
C₂₀H₂₁NO MW: 291.39 g/mol Temp. topnienia: 142…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD17677347 Numer CAS: 214746-69-7 |