N,N-Dimethylisobutyramide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53430.06
H53430.14
H53430.22
H53430.06EA
325
PLN
H53430.06
H53430.14
H53430.22
N,N-Dimethylisobutyramide 99%
N,N-Dimethylisobutyramide
Purity: 99%
CAS No.: 21678-37-5
Molecular Formula: C6H13NO
Formula Weight: 115.18
Flash Point: 154°(309°F)
Refractive Index: 1.439
Boiling Point: 175-176°/44mm
Beilstein Reference: 1742178
MDL No.: MFCD00075378
Formuła:
C₆H₁₃NO Temp. Wrzenia: 175…176 °C (44 mmHg) Gęstość: 0,892 Temp. Zapłonu: 154 °C (309 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075378 Numer CAS: 21678-37-5 |