1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
α-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzenemethanol
H53426.06
H53426.14
H53426.06EA
656
PLN
H53426.06
H53426.14
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol 97%
1-Phenyl-3-(trimethylsilyl)-2-propyn-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 89530-34-7
Molecular Formula: C12H16OSi
Formula Weight: 204.34
Flash Point: 110°(230°F)
Refractive Index: 1.5193
MDL No.: MFCD05864336
Formuła:
C₁₂H₁₆OSi MW: 204.35 g/mol Gęstość: 0.961 Temp. Zapłonu: 110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD05864336 Numer CAS: 89530-34-7 |