Drukuj
N-Benzylquininium chloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: N-Benzylquinine chloride, QUIBEC, (1S,2S,4S,5R)-1-Benzyl-2-((R)-hydroxy(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl)-5-vinylquinuclidin-1-ium chloride
H53424.03 H53424.06
H53424.03EA 219 PLN
H53424.03 H53424.06
N-Benzylquininium chloride 95%
N-Benzylquininium chloride
Purity: 95% CAS No.: 67174-25-8 Molecular Formula: C27H31ClN2O2 Formula Weight: 451.01 Melting Point: 200-205° dec. Optical Rotation: -235° (c=1.5 in water) MDL No.: MFCD00198105
Formuła: C₂₇H₃₁ClN₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00198105
Numer CAS: 67174-25-8