1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53416.03
H53416.06
H53416.14
H53416.03EA
231
PLN
H53416.03
H53416.06
H53416.14
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol 97%
1-Phenyl-1-pentyn-3-ol
Purity: 97%
CAS No.: 27975-78-6
Molecular Formula: C11H12O
Formula Weight: 160.22
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₂O Gęstość: 1,336 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041589 Numer CAS: 27975-78-6 |