Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 3-methyl-2-oxobutanoate
H53413.06
H53413.14
H53413.06EA
492
PLN
H53413.06
H53413.14
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate 97%
Ethyl-3-methyl-2-oxobutyrate
Purity: 97%
CAS No.: 20201-24-5
Molecular Formula: C7H12O3
Formula Weight: 144.17
Flash Point: 43°(109°F)
Refractive Index: 1.410
Boiling Point: 62°/11mm
Beilstein Reference: 1756668
UN No.: UN3272
MDL No.: MFCD00009122
Formuła:
C₇H₁₂O₃ MW: 144.17 g/mol Temp. Wrzenia: 62 °C (11 mmHg) Gęstość: 0.989 Temp. Zapłonu: 43 °C (109 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009122 Numer CAS: 20201-24-5 Numer WE (dawny EINECS): 243-587-0 ADR: 3 III |