2-Pentynoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Pent-2-ynoic acid
H53411.03
H53411.06
H53411.14
H53411.03EA
267
PLN
H53411.03
H53411.06
H53411.14
2-Pentynoic acid 97%
2-Pentynoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 5963-77-9
Molecular Formula: C5H6O2
Formula Weight: 98.10
Flash Point: 96°(205°F)
Melting Point: 47-53°
MDL No.: MFCD00014370
Formuła:
C₅H₆O₂ Temp. topnienia: 47…53 °C Temp. Zapłonu: 96 °C (205 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014370 Numer CAS: 5963-77-9 |