(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 38274-16-7
Molecular Formula: C11H13BrSi
Formula Weight: 253.21
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₁₃BrSi Temp. Wrzenia: 60…80 °C (2 mmHg) Gęstość: 1,19 Temp. Zapłonu: >113 °C (235 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01321391 Numer CAS: 38274-16-7 |