tert-Butyl pivalate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
tert-Butyl trimethylacetate
H53395.06
H53395.14
H53395.22
H53395.06EA
273
PLN
H53395.06
H53395.14
H53395.22
tert-Butyl pivalate 98%
tert-Butyl pivalate
Purity: 98%
CAS No.: 16474-43-4
Molecular Formula: C9H18O2
Formula Weight: 158.24
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₈O₂ Temp. Wrzenia: 134…135 °C Gęstość: 0,813 Temp. Zapłonu: >62 °C (144 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01861974 Numer CAS: 16474-43-4 |