1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-(Methylsulphonyl)-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
H53386.03
H53386.06
H53386.14
H53386.03EA
313
PLN
H53386.03
H53386.06
H53386.14
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole 97%
1-Methylsulphonyl-1H-benzotriazole
Purity: 97%
CAS No.: 37073-15-7
Molecular Formula: C7H7N3O2S
Formula Weight: 197.21
Melting Point: 106-108° dec.
MDL No.: MFCD00595638
Formuła:
C₇H₇N₃O₂S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00595638 Numer CAS: 37073-15-7 |