1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53377.06
H53377.14
H53377.06EA
721
PLN
H53377.06
H53377.14
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride 98%
1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 1501-84-4
Molecular Formula: C12H21N.HCl
Formula Weight: 215.77
Melting Point: 375°
MDL No.: MFCD00072023
Formuła:
C₁₂H₂₁N Temp. topnienia: 375 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00072023 Numer CAS: 1501-84-4 Klasyfikacja Merck : 14,8224 |