1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol 90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,3-diphenylprop-2-yn-1-ol
H53374.03
H53374.06
H53374.03EA
283
PLN
H53374.03
H53374.06
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol 90%, tech.
1,3-Diphenyl-2-propyn-1-ol
Purity: 90%
CAS No.: 1817-49-8
Molecular Formula: C15H12O
Formula Weight: 208.26
Flash Point:
Formuła:
C₁₅H₁₂O MW: 208.26 g/mol Gęstość: 1.099 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06654198 Numer CAS: 1817-49-8 Jednostka: 3082 ADR: 9 III |