N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
N-Tosylglycine, N-p-Tosylglycine, Tos-Gly-OH
H53371.06
H53371.14
H53371.06EA
408
PLN
H53371.06
H53371.14
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine 97%
N-(p-Toluenesulphonyl)glycine
Purity: 97%
CAS No.: 1080-44-0
Molecular Formula: C9H11NO4S
Formula Weight: 229.25
Melting Point: 146-149°
MDL No.: MFCD00045898
Formuła:
C₉H₁₁NO₄S MW: 229.25 g/mol Temp. topnienia: 146…149 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045898 Numer CAS: 1080-44-0 |