Tlenek glinu superaktywowany neutralny Grade I
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45901.A1
45901.30
45901.A1EA
1770
PLN
45901.A1
45901.30
Tlenek glinu superaktywowany neutralny Grade I
Aluminium oxide superactivated neutral
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 50-200 Micron APS Powder
Refractive Index: 1.765
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
Boiling Point: 2980°
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formuła:
Al₂O₃ MW: 101.96 g/mol Temp. Wrzenia: 2980 °C Gęstość: 3.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 14,356 |