4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(4-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)phenyl)boronic acid, 4-(tert-Butoxycarbonylaminomethyl)phenylboronic acid, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid, N-BOC protected
H53225.MD
H53225.03
H53225.MDEA
465
PLN
H53225.MD
H53225.03
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid 95%
4-N-(Boc)aminomethylphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 489446-42-6
Molecular Formula: C12H18BNO4
Formula Weight: 251.09
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD04115637
Formuła:
C₁₂H₁₈BNO₄ MW: 251.09 g/mol Temp. topnienia: 204…206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04115637 Numer CAS: 489446-42-6 |