2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
H53217.MD
H53217.03
H53217.MDEA
304
PLN
H53217.MD
H53217.03
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 98%
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 98%
CAS No.: 377780-72-8
Molecular Formula: C13H18BBrO2
Formula Weight: 297.00
Melting Point: 78-80°
MDL No.: MFCD01632210
Formuła:
C₁₃H₁₈BBrO₂ Temp. topnienia: 78…80 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01632210 Numer CAS: 377780-72-8 |