(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H53209.MD
H53209.03
H53209.MDEA
1040
PLN
H53209.MD
H53209.03
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid 97%
(2-Methylsulphinylphenyl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 850567-97-4
Molecular Formula: C7H9BO3S
Formula Weight: 184.02
Melting Point: 118-122°
MDL No.: MFCD03095261
Formuła:
C₇H₉BO₃S Temp. topnienia: 118…122 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095261 Numer CAS: 850567-97-4 |