(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxybenzeneboronic acid
H53110.MD
H53110.03
H53110.MDEA
767
PLN
H53110.MD
H53110.03
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid 97%
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 182344-14-5
Molecular Formula: C6H6BFO3
Formula Weight: 155.92
Melting Point: 252-256°
MDL No.: MFCD06659838
Formuła:
C₅H₅BFNO₂ MW: 155.92 g/mol Temp. topnienia: 252…256 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659838 Numer CAS: 182344-14-5 |