3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-(Aminocarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid, (3-Carbamoyl-4-fluorophenyl)boronic acid
H53102.MD
H53102.03
H53102.MDEA
617
PLN
H53102.MD
H53102.03
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid 97%
3-Carbamoyl-4-fluorobenzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 874219-34-8
Molecular Formula: C7H7BFNO3
Formula Weight: 182.95
Melting Point: 257-259°
MDL No.: MFCD08235053
Formuła:
C₇H₇BFNO₃ Temp. topnienia: 257…259 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08235053 Numer CAS: 874219-34-8 |