4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H53003.MD
H53003.03
H53003.MDEA
518
PLN
H53003.MD
H53003.03
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-Isocyanatobenzeneboronic acid pinacol ester
Purity: 95%
CAS No.: 380430-64-8
Molecular Formula: C13H16BNO3
Formula Weight: 245.08
Melting Point: 162-168°
MDL No.: MFCD03411942
Formuła:
C₁₃H₁₆BNO₃ Temp. topnienia: 162…168 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03411942 Numer CAS: 380430-64-8 |