Fmoc-4-Abz-OH 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52828.MD
H52828.03
H52828.MDEA
407
PLN
H52828.MD
H52828.03
Fmoc-4-Abz-OH 97%
Fmoc-4-Abz-OH
Purity: 97%
CAS No.: 185116-43-2
Molecular Formula: C22H17NO4
Formula Weight: 359.38
Beilstein Reference: 7722986
MDL No.: MFCD00144888
Formuła:
C₂₂H₁₇NO₄ MW: 359.381 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00144888 Numer CAS: 185116-43-2 |