(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52826.06
H52826.14
H52826.06EA
484
PLN
H52826.06
H52826.14
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol 97%
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Purity: 97%
CAS No.: 167938-56-9
Molecular Formula: C8H17NO3
Formula Weight: 175.23
MDL No.: MFCD04974340
Formuła:
C₈H₁₇NO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04974340 Numer CAS: 167938-56-9 |