1-Boc-4-(aminomethyl)piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-(Aminomethyl)-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate, tert-Butyl 4-(aminomethyl)tetrahydropyridine-1(2H)- carboxylate, 4-(Aminomethyl)-1-Boc-piperidine, 4-(Aminomethyl)-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl ester, 1-Boc-4-(Aminomethyl)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 144222-22-0
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Flash Point:
Formuła:
C₁₁H₂₂N₂O₂ MW: 214.31 g/mol Temp. Wrzenia: 237…238 °C Gęstość: 1.013 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01076207 Numer CAS: 144222-22-0 |