(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52815.03
H52815.06
H52815.03EA
270
PLN
H52815.03
H52815.06
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride 97%
(S)-3-Hydroxypyrrolidine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 122536-94-1
Molecular Formula: C4H9NO.HCl
Formula Weight: 123.58
Melting Point: 106-107°
Boiling Point: 108-110°/8mm
MDL No.: MFCD00272298
Formuła:
C₄H₁₀ClNO Temp. Wrzenia: 108…110 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 106…107 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00272298 Numer CAS: 122536-94-1 |