4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52814.03
H52814.06
H52814.03EA
613
PLN
H52814.03
H52814.06
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 32529-79-6
Molecular Formula: C9H14O4
Formula Weight: 186.21
MDL No.: MFCD06797561
Formuła:
C₉H₁₄O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01311246 Numer CAS: 32529-79-6 |