N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52811.03
H52811.06
H52811.03EA
433
PLN
H52811.03
H52811.06
N-(α)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid 97%
N-(alpha)-Boc-DL-2,3-diaminopropionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 159002-17-2
Molecular Formula: C8H16N2O4
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Crystalline solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00736752
Formuła:
C₈H₁₆N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00736752 Numer CAS: 159002-17-2 |