węgiel aktywny -20+40 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
45478.A3
45478.22
45478.36
45478.A3EA
1180
PLN
45478.A3
45478.22
45478.36
węgiel aktywny -20+40 mesh
węgiel aktywny
CAS No.: 7440-44-0
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00133992
Formuła:
C Temp. topnienia: 3550 °C Gęstość: 2 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00133992 Numer CAS: 7440-44-0 Numer WE (dawny EINECS): 231-153-3 Jednostka: 1362 ADR: 4.2,III REACH: 01-2119488894-16 Klasyfikacja Merck : 13,01818 |