Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(S)-3-(tert-Butoxycarbonyl)thiazolidine-2-carboxylic acid
H52793.03
H52793.06
H52793.03EA
998
PLN
H52793.03
H52793.06
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid 97%
Boc-(S)-thiazolidine-2-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 891192-95-3
Molecular Formula: C9H15NO4S
Formula Weight: 233.28
Melting Point: 90-93°
Optical Rotation: -47° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD02682342
Formuła:
C₉H₁₅NO₄S Temp. topnienia: 90…93 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02682342 Numer CAS: 891192-95-3 |