cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H52783.MD
H52783.03
H52783.MDEA
1560
PLN
H52783.MD
H52783.03
cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester 97%
cis-N-Boc-4-cyano-L-proline methyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 487048-28-2
Molecular Formula: C12H18N2O4
Formula Weight: 254.29
MDL No.: MFCD03787928
Formuła:
C₁₂H₁₈N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03787928 Numer CAS: 487048-28-2 |