(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52779.MD
H52779.03
H52779.06
H52779.MDEA
957
PLN
H52779.MD
H52779.03
H52779.06
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid 97%
(1S,2S)-2-Aminocyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 24716-93-6
Molecular Formula: C7H13NO2
Formula Weight: 143.19
Optical Rotation: +77° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD01318270
Formuła:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143.19 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318270 Numer CAS: 24716-93-6 |