(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52775.MD
H52775.03
H52775.MDEA
1900
PLN
H52775.MD
H52775.03
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid 97%
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 62023-65-8
Molecular Formula: C15H21NO5
Formula Weight: 295.34
Beilstein Reference: 5909790
MDL No.: MFCD00057841
Formuła:
C₁₅H₂₁NO₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00057841 Numer CAS: 62023-65-8 |