(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(1S,3R)-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentanecarboxylic acid
H52747.MD
H52747.03
H52747.MDEA
907
PLN
H52747.MD
H52747.03
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid 97%
(1S,3R)-cis-3-(Methoxycarbonyl)cyclopentane-1-carboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 96443-42-4
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
MDL No.: MFCD04972280
Formuła:
C₈H₁₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04972280 Numer CAS: 96443-42-4 |