Fmoc-Hyp-OH 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
N-Fmoc-trans-4-hydroxy-L-proline
H52740.03
H52740.06
H52740.03EA
290
PLN
H52740.03
H52740.06
Fmoc-Hyp-OH 97%
Fmoc-Hyp-OH
Purity: 97%
CAS No.: 88050-17-3
Molecular Formula: C20H19NO5
Formula Weight: 353.37
Melting Point: 189-193°
Optical Rotation: -60° (c=1 in methanol)
MDL No.: MFCD00151929
Formuła:
C₂₀H₁₉NO₅ MW: 353.374 g/mol Temp. topnienia: 189…193 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151929 Numer CAS: 88050-17-3 |