Drukuj
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52731.03 H52731.06
H52731.03EA 1570 PLN
H52731.03 H52731.06
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Boc-cis-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Purity: 97% CAS No.: 171110-72-8 Molecular Formula: C11H20N2O4.HCl Formula Weight: 280.75 Melting Point: ca 185° dec. Optical Rotation: -40° (c=2 in methanol) MDL No.: MFCD03787927
Formuła: C₁₁H₂₁ClN₂O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03787927
Numer CAS: 171110-72-8