tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H52725.03
H52725.06
H52725.03EA
639
PLN
H52725.03
H52725.06
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate 97%
tert-Butyl (piperidin-4-ylmethyl)carbamate
Purity: 97%
CAS No.: 135632-53-0
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Melting Point: 106-108°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD01631214
Formuła:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Temp. topnienia: 106…108 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01631214 Numer CAS: 135632-53-0 ADR: 8,III |