4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52691.MD
H52691.03
H52691.MDEA
469
PLN
H52691.MD
H52691.03
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride 95%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid pinacol ester hydrochloride
Purity: 95%
CAS No.: 850568-55-7
Molecular Formula: C13H20BNO2.HCl
Formula Weight: 269.58
Melting Point: 228-238°
MDL No.: MFCD02179455
Formuła:
C₁₃H₂₀BNO₂·HCl Temp. topnienia: 228…238 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179455 Numer CAS: 850568-55-7 |