2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52642.MD
H52642.03
H52642.MDEA
815
PLN
H52642.MD
H52642.03
2-Carbamoylbenzeneboronic acid 96%
2-Carbamoylbenzeneboronic acid
Purity: 96%
CAS No.: 380430-54-6
Molecular Formula: C7H8BNO3
Formula Weight: 164.96
Melting Point: 226-230°
MDL No.: MFCD02179454
Formuła:
C₇H₈BNO₃ Temp. topnienia: 226…230 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02179454 Numer CAS: 380430-54-6 |