4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52602.MD
H52602.03
H52602.MDEA
682
PLN
H52602.MD
H52602.03
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid 97%
4-(Acetamidomethyl)benzeneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 850568-41-1
Molecular Formula: C9H12BNO3
Formula Weight: 193.01
Melting Point: 278-280°
MDL No.: MFCD06659818
Formuła:
C₉H₁₂BNO₃ Temp. topnienia: 278…280 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD06659818 Numer CAS: 850568-41-1 |