Drukuj
Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Length: 0.5-2 micron
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
44790.01 44790.03 44790.06
44790.01EA 726 PLN
44790.01 44790.03 44790.06
Fullerene nanotube multi-walled ≤8 nm OD, 2-5 nm ID, Length: 0.5-2 micron
Fullerene nanotube
Temp. topnienia: > 280 °C
Gęstość: ∼1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 308068-56-6
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III
Klasyfikacja Merck : 13,01447