Boc-L-α-methylserine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52570.MD
H52570.03
H52570.MDEA
990
PLN
H52570.MD
H52570.03
Boc-L-α-methylserine 97%
Boc-L-alpha-methylserine
Purity: 97%
CAS No.: 84311-19-3
Molecular Formula: C9H17NO5
Formula Weight: 219.24
MDL No.: MFCD02682593
Formuła:
C₉H₁₇NO₅ MW: 219.24 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02682593 Numer CAS: 84311-19-3 |