Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52566.03
H52566.06
H52566.03EA
1200
PLN
H52566.03
H52566.06
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt 97%
Boc-trans-4-amino-L-proline methyl ester hydrochloride salt
Purity: 97%
CAS No.: 334999-32-5
Molecular Formula: C11H20N2O4.HCl
Formula Weight: 280.75
MDL No.: MFCD03787929
Formuła:
C₁₁H₂₁ClN₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03787929 Numer CAS: 334999-32-5 |