trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52563.MD
H52563.03
H52563.MDEA
3150
PLN
H52563.MD
H52563.03
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline 97%
trans-N-Boc-4-cyano-L-proline
Purity: 97%
CAS No.: 273221-94-6
Molecular Formula: C11H16N2O4
Formula Weight: 240.26
MDL No.: MFCD01860670
Formuła:
C₁₁H₁₆N₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01860670 Numer CAS: 273221-94-6 |