(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H52554.MD
H52554.03
H52554.MDEA
990
PLN
H52554.MD
H52554.03
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane 97%
(R)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Purity: 97%
CAS No.: 96193-27-0
Molecular Formula: C7H14N2
Formula Weight: 126.20
Boiling Point: 65-69°/3mm
UN No.: UN3267
MDL No.: MFCD09752820
Formuła:
C₇H₁₄N₂ Temp. Wrzenia: 65…69 °C (3 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09752820 Numer CAS: 96193-27-0 Jednostka: 3267 ADR: 8,III |