9-Phenanthreneboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52546.03
H52546.06
H52546.03EA
311
PLN
H52546.03
H52546.06
9-Phenanthreneboronic acid 97%
9-Phenanthreneboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 68572-87-2
Molecular Formula: C14H11BO2
Formula Weight: 222.05
Melting Point: 254-256°
MDL No.: MFCD00143524
Formuła:
C₁₄H₁₁BO₂ MW: 222.05 g/mol Temp. topnienia: 254…256 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143524 Numer CAS: 68572-87-2 |