D-erythro-Sphingosine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H52427.MC
H52427.ME
H52427.MCEA
2470
PLN
H52427.MC
H52427.ME
D-erythro-Sphingosine hydrochloride 97%
D-erythro-Sphingosine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 2673-72-5
Molecular Formula: C18H37NO2.HCl
Formula Weight: 335.96
MDL No.: MFCD08436977
Formuła:
C₁₈H₃₇NO₂·HCl Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08436977 Numer CAS: 2673-72-5 |