(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H52425.03
H52425.06
H52425.03EA
667
PLN
H52425.03
H52425.06
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine 97%
(R)-3-Amino-1-benzylpiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 168466-84-0
Molecular Formula: C12H18N2
Formula Weight: 190.29
MDL No.: MFCD03093374
Formuła:
C₁₂H₁₈N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03093374 Numer CAS: 168466-84-0 |